带盖培养基瓶
供应商: VWR Collection
VWRI391-0283EA 3711 CNY
VWRI391-0283 VWRI391-0284 VWRI391-0286 VWRI391-0299
带盖培养基瓶
培养基瓶
PS、PC或PETG,带PP螺旋盖,灭菌.
  • 倾斜的设计提高了瓶子在工作表面上的稳定性
  • 窄瓶肩及模制指握设计能够提升带手套时对瓶子的稳固握力
  • 易抓瓶盖便于开盖、拧紧和瓶子堆叠,并提供了便于搬运时抓握的表面
  • 聚苯乙烯(PS)瓶带有白色盖
  • 聚碳酸酯(PC)瓶带有蓝色盖
  • PETG瓶带有绿色盖
VWR® Collection-次性,圆形,易抓培养基瓶设计用于存储无菌溶液,例如组织培养基,血清和缓冲液。这些瓶子采用三种低析出性塑料制成:聚碳酸酯可承受多达三个高压灭菌循环并具有良好的耐酒精性;聚苯乙烯可用于通用细胞培养水溶液;PETG可用于大多数常规实验室溶液存储。
采用VI级材料,在ISO 13485设施环境下制造.