VWR®, 带柄量杯, PMP (TPX)材质
供应商: VWR Collection
VWRI213-0504EA 35 CNY
VWRI213-0504 VWRI213-0505 VWRI213-0506 VWRI213-0507 VWRI213-0508 VWRI213-0509
VWR®, 带柄量杯, PMP (TPX)材质
烧杯
PMP材质,透明
  • 带打印刻度
  • 卓越的耐化学性
  • 带手柄,使用方便
  • 连续使用时的耐受温度为0至121℃(短时间使用可达170℃)
  • 树脂符合美国FDA 21 CFR要求
现在订购
规格
Environmentally Preferable Sustainable Packaging