洁净室专用纸,PUREImage
供应商: VWR Collection
87003-430
VWRI115-0149EA 4496 CNY
VWRI115-0149 VWRI115-0150 VWRI115-0156 VWRI115-0163 VWRI115-0164 VWRI115-0165 VWRI115-0166 VWRI115-1951 VWRI115-1952 VWRI115-1953 VWRI115-1954 VWRI115-1955 VWRI115-1956 VWRI115-1957 VWRI115-1959 VWRI115-1960 VWRI115-1958 VWRI115-1961 VWRU87003-430
洁净室专用纸,PUREImage
纸张
洁净室专用纸适用于防化学和颗粒污染都非常重要的洁净室环境。
  • 高拉伸强度和卓越的耐热性能,能够实现更佳复制和打印效率
  • PE结合科技,实现低颗粒水平,不挥发残留物及离子提取物
  • 独特的精确切割技术确保持续施胶和清洁度
  • 纸张在裁切前会进行双面纸幅清洁
在ISO 4级(FED-STD-209E 10级/M2,5)洁净室生产和清洁,并在ISO 5级(FED-STD-209E 100级)洁净室进行双层袋包装。纸张适用于ISO 4级 (FED-STD-209E 10级)到ISO 6级 (FED-STD-209E 1000级)洁净室。
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) toMore Product Information