人体工学垫,基础气泡款和基础光面款
供应商: VWR Collection
89185-486
VWRI115-1170EA 5031 CNY
VWRI115-1170 VWRI115-1159 VWRI115-1171 VWRI115-1169 VWRI115-1168 VWRI115-1167 VWRI115-1166 VWRI115-1165 VWRI115-1164 VWRI115-1163 VWRI115-1160 VWRI115-1174 VWRI115-1158 VWRI115-1157 VWRI115-1156 VWRI115-1155 VWRI115-1154 VWRI115-1153 VWRI115-1152 VWRI115-1151 VWRI115-1150 VWRI115-1161 VWRI115-1172 VWRI115-1173 VWRI115-1179 VWRI115-1178 VWRI115-1177 VWRI115-1176 VWRI115-1175 VWRI115-1149 VWRI115-1217 VWRI115-1228 VWRI115-1227 VWRI115-1226 VWRI115-1225 VWRI115-1224 VWRI115-1223 VWRI115-1222 VWRI115-1221 VWRI115-1220 VWRI115-1206 VWRI115-1218 VWRI115-1231 VWRI115-1216 VWRI115-1215 VWRI115-1214 VWRI115-1212 VWRI115-1211 VWRI115-1210 VWRI115-1209 VWRI115-1208 VWRI115-1219 VWRI115-1241 VWRI115-1257 VWRI115-1256 VWRI115-1255 VWRI115-1254 VWRI115-1249 VWRI115-1248 VWRI115-1247 VWRI115-1246 VWRI115-1245 VWRI115-1244 VWRI115-1229 VWRI115-1242 VWRI115-1230 VWRI115-1240 VWRI115-1239 VWRI115-1238 VWRI115-1237 VWRI115-1236 VWRI115-1235 VWRI115-1234 VWRI115-1233 VWRI115-1232 VWRI115-1205 VWRI115-1243 VWRI115-1207 VWRI115-1182 VWRI115-1258 VWRI115-1192 VWRI115-1204 VWRI115-1203 VWRI115-1202 VWRI115-1201 VWRI115-1200 VWRI115-1199 VWRI115-1198 VWRI115-1197 VWRI115-1196 VWRI115-1195 VWRI115-1180 VWRI115-1191 VWRI115-1193 VWRI115-1181 VWRI115-1190 VWRI115-1189 VWRI115-1188 VWRI115-1187 VWRI115-1186 VWRI115-1185 VWRI115-1184 VWRI115-1183 VWRU89185-486
人体工学垫,基础气泡款和基础光面款
粘尘垫 抗疲劳地板垫
该款垫子采用低密度聚氨酯制成,采用符合人体工学的设计,并具有抗疲劳性能。气泡垫适用于干燥的非临界环境,能够减少绊倒风险、身体疼痛、质量问题和病假情况。光滑的平面垫适用于坐站结合的工作区或者必须使用手推车的干燥非临界环境。
  • 不卷边的成型斜切边缘设计,能够杜绝绊倒危险
  • 所有尺寸和形状都为一体成型设计:无重叠或废旧接头垫
  • 人体工学设计能够刺激身体增加血液循环以及起到提神作用
  • 硅胶材质且无乳胶
  • 3年保用期
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certifications: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624