带护胸和背带的工装裤
供应商: VWR Collection
VWRI113-06774EA 1254 CNY
VWRI113-06774 VWRI113-06775 VWRI113-06776 VWRI113-06777 VWRI113-06778 VWRI113-06779 VWRI113-06773 VWRI113-05895 VWRI113-05896 VWRI113-05897 VWRI113-05898 VWRI113-05899 VWRI113-05900 VWRI113-05901 VWRI113-07393 VWRI113-07394 VWRI113-07395 VWRI113-07396 VWRI113-07397 VWRI113-07398 VWRI113-07399
带护胸和背带的工装裤
Workwear
该款通用工装裤采用65%涤纶和35%棉制成。材料经过预缩处理,能够防止布料在洗涤中缩水。
  • 松紧背带和大兜袋设计
  • 可纽扣调整腰围,松紧腿侧设计
  • 两个正面口袋和后裤袋,带按扣的大口袋,小型内袋
  • 折尺和移动手机用口袋
重量245 g/m²
现在订购
规格
Environmentally Preferable
Garment application General Purpose,Industrial
Risk area
Gender 男用
Sleeve or leg length Chest long
关闭类型 带按扣紧固
织物 65% polyester and 35% cotton
Weight 245 g/m²