硫酸铝钾 98-102 ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 钾明矾, 明矾, 硫酸钾铝
VWRCN984-500GEA 2106 CNY
VWRCN984-500G
硫酸铝钾 98-102 ACS
硫酸铝钾
分子式: AlK(SO₄)₂·12H₂O
分子量: 474.39 g/mol
溶点: 92.5
密度: 1.72 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149143
CAS号: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
现在订购
产品技术规格
Ammonium <0.005%
Assay 98 - 102%
Chloride ≤5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Sodium ≤0.02%