偶氮二甲酸二叔丁酯十水合物 97, powder, TECHNICAL

供应商: VWR Chemicals
Danger

Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate

VWRC27705.361EA 1349 CNY
VWRC27705.361 VWRC27705.460
偶氮二甲酸二叔丁酯十水合物 97, powder, TECHNICAL
四硼酸钠十水合物
分子式: Na₂B₄O₇·10H₂O
分子量: 381.37 g/mol
沸点: 320
溶点: 75
密度: 1.73 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149193
CAS号: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662

现在订购

产品技术规格

Assay Min. 97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR