硫酸亚铁(II)铵 98,5, TECHNICAL

供应商: VWR Chemicals
Warning

Synonyms: 莫尔盐, 硫酸亚铁铵, 亚铁铵矾

VWRC24254.293EA 794 CNY
VWRC24254.293
硫酸亚铁(II)铵 98,5, TECHNICAL
硫酸亚铁(II)铵
分子式: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
分子量: 392.14 g/mol
溶点: 110 °C
密度: 1.864 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150530
CAS号: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8

现在订购

产品技术规格

Assay Min. 98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR