氧化银 99, TECHNICAL

供应商: VWR Chemicals
Danger

Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide

VWRC21584.134EA 1659 CNY
VWRC21584.134
氧化银 99, TECHNICAL
氧化银
分子式: Ag₂O
分子量: 231.74 g/mol
溶点: 800…830 °C
密度: 7.14 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00003404
CAS号: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN号: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08665

现在订购

产品技术规格

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR