DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL

供应商: VWR Chemicals
Danger

Synonyms: 2-羟基丙酸

VWRC20366.293EA 1319 CNY
VWRC20366.293 VWRC20366.464
DL-乳酸 90% ≥90% in aqueous solution, TECHNICAL
DL-乳酸
分子式: H₃CCH(OH)COOH
分子量: 90.08 g/mol
溶点: 53 °C
密度: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004520
CAS号: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351

现在订购

产品技术规格

Assay Min. 90 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR