DEC-SPORE 200升级版,消毒剂和杀毒剂
供应商: VELTEK ASSOCIATES
DS2000616Z01E DS200-04A-E DS200-01A-E DS2000313ZAE DS200-02A-E
VELTDS2000616Z01EEA 10400 CNY
VELTDS2000616Z01E VELTDS200-04A-E VELTDS200-01A-E VELTDS2000313ZAE VELTDS200-02A-E
DEC-SPORE 200升级版,消毒剂和杀毒剂
清洗剂 消毒剂
DEC-SPORE 200升级版是一种杀菌剂,消毒剂,杀病毒,杀孢子剂,止繁殖剂,杀真菌剂,清洁剂和除味剂。这是一种符合制药,生物技术,医疗设备和健康护理行业标准的过氧乙酸和过氧化氢溶液。
  • 以ISO 5(A/B级, 即此前的100级)对其进行灌装操作
  • 使用USP注射用水进行配比
  • 进行0.2微米级过滤
  • 遵循现行美国药典(USP)纲要进行批次无菌测试
  • 根据现行美国药典(USP)进行检测
  • 确保可从头至尾对产品批次实现追溯
  • 可确保无菌性和保存期限
DEC-SPORE 200 升级版可混合为两种不同的浓度分别用于消毒和杀孢子。 DEC-SPORE 200 升级版提供多种容器尺寸,并且专利的SimpleMix系统使你每次使用时能够安全的稀释溶液。
订购须知 提供无菌和非无菌版本