DEC-AHOL WFI® , 配方,70% USP 异丙醇及 30% 注射用水
供应商: VELTEK ASSOCIATES
DECWFI-TR-04-E
DECWFI-B-70-E
DECWFISP70BE
DECWFI-TR04BBE
DECWFI-TR-05-E
DECWFI-TR05BBE
VELTDECWFI-TR-04-EEA
4209
CNY
VELTDECWFI-TR-04-E
VELTDECWFI-B-70-E
VELTDECWFISP70BE
VELTDECWFI-TR04BBE
VELTDECWFI-TR-05-E
VELTDECWFI-TR05BBE
DEC-AHOL WFI® , 配方,70% USP 异丙醇及 30% 注射用水
清洗剂
消毒剂