若丹明 B solution_SC 0,2% isopropanol derivatisation, TLC, Supelco®

供应商: Merck
Danger

Synonyms: 四乙基若丹明, 若丹明 O, 罗丹明 B, 碱性紫 10

MQ100

02558-100ML
SUPL02558-100MLEA 0 CNY
SUPL02558-100ML
若丹明 B solution_SC 0,2% isopropanol derivatisation, TLC, Supelco®
若丹明 B

Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography

分子式: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
分子量: 479.02 g/mol
MDL编号: MFCD00011931
CAS号: 81-88-9
UN号: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08266
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2e4b2bb0a483871c494314ff0a4ef766095de2&vid=102246dc474c4665f2a5d41a86ffac401329bc6d&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR