磷酸二氢钠, Sigma-Aldrich®

供应商: Merck

Synonyms: 磷酸一钠, 磷酸二氢钠

M-Clarity™ quality level = MQ200

S0751-500G
SIALS0751-500GEA 0 CNY
SIALS0751-500G
磷酸二氢钠, Sigma-Aldrich®
磷酸二氢钠
分子式: NaH₂PO₄
分子量: 119.98 g/mol
溶点: ∼650 °C
密度: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003527
CAS号: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

现在订购

规格

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR