硝酸铷, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
MQ100
289299-10G
SIAL289299-10GEA 0 CNY
SIAL289299-10G
硝酸铷, Sigma-Aldrich®
硝酸铷
分子式: NO₃Rb
分子量: 147.47 g/mol
沸点: 578
溶点: 310
密度: 3.11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011193
CAS号: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN号: 1477
ADR: 5.1 III