甲基丙烯酸丁酯, Sigma-Aldrich®

供应商: Merck

Synonyms: Methacrylic acid butyl ester

MQ200

235865-100ML
SIAL235865-100MLEA 0 CNY
SIAL235865-100ML
甲基丙烯酸丁酯, Sigma-Aldrich®
甲基丙烯酸丁酯
分子式: C₈H₁₄O₂
分子量: 142.2 g/mol
沸点: 163
溶点: –75 °C
密度: 0.8951 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00009444
CAS号: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN号: 2227
ADR: 3 III

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR