空气采样器,SAS Super Isolator
供应商: VWR Collection
PBIB43216-BEA 64828.43 CNY
PBIB43216-B PBIB43217-B PBIB91746 PBIB91796 PBIB43218-B PBIB43219-B
空气采样器,SAS Super Isolator
采样器 空气采样器
这台SAS的控制设备需要放置在检测环境的外部,并通过简单的电路连接到放置在检测环境中的采样头,这样可以避免来源于真空采样设备的污染。更有趣的是,一台SAS控制设备可以连接多个采样头,以提供实用且经济的解决方案。
  • 操作灵活
  • 可记录采样日期,时间,地点,采样量和操作人员姓名
  • 带有直观菜单的大型背光屏幕,红色的LED灯可确认当前操作的状态
SAS Super Isolator适用于RABS等特殊密闭环境,以确保密闭环境完全不受外界影响。
订购须知 如需完整的采样系统,请订购所需的采样器,电池充电器和合适的采样头。
请注意:如需将培养皿用采样头(90mm)用于接触皿用采样器(55mm)中,您需要一个额外的转换适配器。我们也可以提供采样头和转换适配器的套装。
现在订购
规格
型号 SAS Super Isolator 100 SAS Super Isolator 180 Duo SAS Super 360 Isolator
Environmentally Preferable
流速 100 L/min 180 L/min 2×180 L/min
Sampling head Stainless steel Stainless steel Stainless steel
W×D×H 105×110×290 mm 105×110×290 mm 360×160×180 mm
Weight 1,75 kg 1,75 kg 2,1 kg