用于 NEMA 式 56 C 型电机的 Micropump 腔式泵头
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
73007-02 73007-00 73007-11
MFLB73007-02EA 0 CNY
MFLB73007-02 MFLB73007-00 MFLB73007-11
用于 NEMA 式 56 C 型电机的 Micropump 腔式泵头
Pump Heads Gear Pump Heads
平稳无脉动流可精确,无泄漏分输流体。
  • 外形紧凑,易于维护;腔式泵头是为应对高入口压力而设计的。
磁力驱动,精密连接的腔式泵头可平稳,精确,无脉动地分输流体;磁力驱动和单密封可使流体安全地存在于系统内,防止外界潜在的污染物进入;所用材质具有抗化学腐蚀性,可输送流体范围广。