数字式气体质量流量计
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
33400-04 33400-06 33400-08 33400-09 33400-27 33400-56 33400-57 33400-58 33401-06 33401-07 33401-08 33401-09 33401-19 33401-29 33401-52 33401-55 33403-44 33403-50 33403-77 33403-79 33400-36 33403-00
MFLB33400-04EA 0 CNY
MFLB33400-04 MFLB33400-06 MFLB33400-08 MFLB33400-09 MFLB33400-27 MFLB33400-56 MFLB33400-57 MFLB33400-58 MFLB33401-06 MFLB33401-07 MFLB33401-08 MFLB33401-09 MFLB33401-19 MFLB33401-29 MFLB33401-52 MFLB33401-55 MFLB33403-44 MFLB33403-50 MFLB33403-77 MFLB33403-79 MFLB33400-36 MFLB33403-00
数字式气体质量流量计
流量计
可存储多达 10 种气体的校准数据。
  • 自诊断测试
  • 自动传感器零点偏移调节
这些数字式流量计代表了新一代质量流量技术。此类流量计配备一个精密微控制器和存储所有具体配件变量的非易失性存储器,采用多达 10 种不同的校准表和多达 32 种气体的换算系数,并支持包括用户自定义单位在内的多达 23 种体积流量或质量流量工程单位。这一特色允许针对多种气体对同一个仪表进行校准,同时保持针对每种气体的额定精度。此外,还允许使用用户自定义换算系数。通过数字接口命令,可将换算系数用于 10 种气体校准的任何一种。通过 RS-485 或 RS-232 对流量计进行远程编程。每个装置均配备带有一根 6 ft 3 芯计算机通信裸露电缆和一根用于连接电源的 3 ft 2 芯电缆的 15 针 D 型接头。可按以下说明获取流量计的额外电缆和电源。
流量计支持各种不同功能,包括:可编程流量积算仪、流量高位和低位报警、自动零点调节、两个继电器输出、跳线可选 0 至 5 VDC 或 4 至 20 mA 模拟输出、状态 LED 诊断以及内部或用户特定 K 系数等。带可调背光的 LCD 可同时提供流量、累计和诊断等读数。通过数字 RS485 和 RS232 接口可访问相应内部数据,包括:流量、CPU 温度、自动调零、积算仪和报警设置、气体表、More Product Information