Masterflex® 低成本气体质量流量计/流量变送器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32707-14 32707-20 32707-22 32707-24 32707-26 32707-28 32707-30 32707-32 32707-36 32712-44 32707-00 32707-02 32707-04 32707-06 32707-08 32707-10 32707-12 32707-16 32707-34 32712-36 32712-40 32712-52
MFLB32707-14EA 0 CNY
MFLB32707-14 MFLB32707-20 MFLB32707-22 MFLB32707-24 MFLB32707-26 MFLB32707-28 MFLB32707-30 MFLB32707-32 MFLB32707-36 MFLB32712-44 MFLB32707-00 MFLB32707-02 MFLB32707-04 MFLB32707-06 MFLB32707-08 MFLB32707-10 MFLB32707-12 MFLB32707-16 MFLB32707-34 MFLB32712-36 MFLB32712-40 MFLB32712-52
Masterflex® 低成本气体质量流量计/流量变送器,Avantor®
流量计
Get faster performance with miniature coil design.
  • All meters feature 0 to 5 VDC output signal for data logging or controlling other instruments
此类新型的低成本流量计使用热式气体流量传感技术,可实现高度精确的读数和可重复性。所有装置均针对空气/氮气进行了校准 — 请致电我们的应用专家,获得针对其他气体或气体混合物校准的流量计。流量计配有电缆集线器接头,可以快速连接电源线和 0 至 5 VDC 输出电缆;在“配件”下方订购电源/电缆。
流量计在感应器上的压降很低。输出信号可以连接到远程显示器、记录仪或任何接收 0 至 5 VDC 信号的仪器。体积小巧,便于携带。在“配件”下方订购可充电电池组。
触液材料包括阳极氧化铝、316 不锈钢、Viton® O 型环和 316 不锈钢或。
Delivery information: Includes two compression fittings and 36" (0.9 m) cable with bub connector.