双氢氧化乙二胺铜(II) 1 mol/l (3 N) aqueous solution Viscosity_cellulose_DIN54270, Supelco®

供应商: Merck
Danger

Synonyms: 亚乙基二胺铜络合物

MQ100

1.09288.1000
MERC1.09288.1000EA 0 CNY
MERC1.09288.1000
双氢氧化乙二胺铜(II) 1 mol/l (3 N) aqueous solution Viscosity_cellulose_DIN54270, Supelco®
双氢氧化乙二胺铜(II)
分子式: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
分子量: 217.76 g/mol
密度: 1.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00274628
CAS号: 14552-35-3
UN号: 1761
ADR: 8 (6.1) II

现在订购

产品技术规格

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 - 12.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR