氯化铯 zA, Supelco®

供应商: Merck
Warning

Synonyms: Cesium Chloride

MQ300

1.02038.0100
MERC1.02038.0100EA 0 CNY
MERC1.02038.0100
氯化铯 zA, Supelco®
氯化铯
分子式: CsCl
分子量: 168.36 g/mol
沸点: 1303
溶点: 646
密度: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010955
CAS号: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

现在订购

产品技术规格

Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR