磷酸氢二钠七水合物 98,0-102,0 ACS, Fluka™

供应商: Honeywell Chemicals

Synonyms: 磷酸二钠, 磷酸氢二钠

S9390-500G
HONCS9390-500GEA 0 CNY
HONCS9390-500G
磷酸氢二钠七水合物 98,0-102,0 ACS, Fluka™
磷酸氢二钠七水合物
分子式: HNa₂O₄P·7H₂O
分子量: 268.07 g/mol
沸点: Dec. (on heating)
溶点: 48
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149180
CAS号: 7782-85-6
ADR: 3

现在订购

产品技术规格

Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR