氯化铈(III)

供应商: LOCAL DEALS
Warning

Synonyms: 氯化亚铈

R01350410121
CHLCR01350410121EA 0 CNY
CHLCR01350410121
氯化铈(III)
氯化铈(III)
分子式: CeCl₃
分子量: 246.47 g/mol
溶点: 848
密度: 3.193 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00010929
CAS号: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 13,02008

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR