硫酸铜五水合物

供应商: LOCAL DEALS
Warning

Synonyms: Cupric sulfate

R00271320124
CHLCR00271320124EA 0 CNY
CHLCR00271320124
硫酸铜五水合物
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
分子量: 249.69 g/mol
密度: 2.284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR