J.T.Baker®针头过滤器
供应商: Avantor
BAKRSF01-02EA 491 CNY
BAKRSF01-02 BAKRSF01-04 BAKRSF01-06 BAKRSF01-08 BAKRSF01-10 BAKRSF01-12 BAKRSF01-14 BAKRSF01-16 BAKRSF01-18 BAKRSF01-20 BAKRSF01-22 BAKRSF01-24 BAKRSF01-26 BAKRSF01-28 BAKRSF01-30 BAKRSF01-32 BAKRSF01-34 BAKRSF01-36 BAKRSF01-38 BAKRSF01-40 BAKRSF01-42 BAKRSF01-44 BAKRSF01-46 BAKRSF01-48 BAKRSF01-50 BAKRSF01-52 BAKRSF01-54 BAKRSF01-58 BAKRSF01-60 BAKRSF01-62 BAKRSF01-64 BAKRSF01-68 BAKRSF01-70 BAKRSF01-72 BAKRSF01-74 BAKRSF01-76 BAKRSF01-78 BAKRSF01-80 BAKRSF01-82 BAKRSF01-84 BAKRSF01-86 BAKRSF01-88 BAKRSF01-90 BAKRSF01-92 BAKRSF01-94 BAKRSF01-96 BAKRSF01-98 BAKRSF02-02 BAKRSF02-04 BAKRSF02-06 BAKRSF02-08 BAKRSF02-10 BAKRSF02-12 BAKRSF02-14 BAKRSF02-16 BAKRSF02-18 BAKRSF02-20 BAKRSF02-22 BAKRSF02-24 BAKRSF02-26 BAKRSF02-28 BAKRSF02-30 BAKRSF02-32 BAKRSF02-34 BAKRSF02-36 BAKRSF02-38 BAKRSF02-40 BAKRSF02-42 BAKRSF02-44 BAKRSF02-46 BAKRSF02-48 BAKRSF02-50 BAKRSF02-52 BAKRSF02-54 BAKRSF02-58 BAKRSF02-60 BAKRSF02-62 BAKRSF02-64 BAKRSF02-68 BAKRSF02-70 BAKRSF02-72 BAKRSF02-74 BAKRSF02-76 BAKRSF02-78 BAKRSF02-80 BAKRSF02-82 BAKRSF02-84 BAKRSF02-86 BAKRSF02-88 BAKRSF02-90 BAKRSF02-92 BAKRSF02-94
J.T.Baker®针头过滤器
过滤器 注射器过滤器
J.T.Baker针式过滤器专为色谱样本制备设计,并经过优化升级,能够提升结果一致性,减少析出物。
  • HPLC认证
  • 具备生物安全性,通过VI级塑料测试
  • 聚丙烯外壳
  • 非无菌
  • 每个过滤器均有一个母鲁尔旋锁进口(female Luer-lock inlet)和一个公鲁尔滑锁出口(male slip Luer outlet)
  • 1.0μm 大孔径,通量大,流速高
共有PTFE(疏水或亲水)、尼龙、PES、RC膜和玻璃纤维等多种材质可选
- 水可湿性亲水性PTFE具有出色的耐化学性,能够耐受常见的水性溶剂、腐蚀性有机溶剂,以及大多数酸和碱
- 疏水性PTFE能够耐受大多数溶剂和强酸、强碱,也适用于气体过滤
- 尼龙具有广泛的化学兼容性,适用于过滤水性或有机溶剂。尼龙是一种天然疏水膜,可适用的pH值范围极广
- PES蛋白结合率低,并能提高流速
- 再生纤维素蛋白结合率低,具有广泛的耐化学性
- 内置玻璃纤维(100%不含粘合剂的硼硅酸盐玻璃纤维)的双层过滤器,专为颗粒载荷较高的应用设计,适用于难以过滤的液体
Certifications: 认证:按照ISO9001:2015质量管理体系要求生产