G 418
供应商: PanReac AppliChem
Warning
Synonyms: 抗生物質G418
A2167.0001
APLIA2167.0001EA 0 CNY
APLIA2167.0001
G 418
G 418
分子式: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
分子量: 692.72 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00058314
CAS号: 108321-42-2