Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 5 µm
供应商: Avantor
ACETACE-121-2546EA
6403
CNY
ACETACE-121-2546
ACETACE-121-0202
ACETACE-121-0203
ACETACE-121-0246
ACETACE-121-0302
ACETACE-121-0346
ACETACE-121-0502
ACETACE-121-0503
ACETACE-121-0504
ACETACE-121-0510
ACETACE-121-0520
ACETACE-121-0530
ACETACE-121-0546
ACETACE-121-1002
ACETACE-121-1003
ACETACE-121-1004
ACETACE-121-1008
ACETACE-121-1010
ACETACE-121-1020
ACETACE-121-1030
ACETACE-121-1046
ACETACE-121-1203
ACETACE-121-1204
ACETACE-121-1220
ACETACE-121-1246
ACETACE-121-1502
ACETACE-121-1503
ACETACE-121-1504
ACETACE-121-1508
ACETACE-121-1510
ACETACE-121-1520
ACETACE-121-1530
ACETACE-121-1546
ACETACE-121-2502
ACETACE-121-2503
ACETACE-121-2504
ACETACE-121-2508
ACETACE-121-2510
ACETACE-121-2520
ACETACE-121-2530
ACETACE-121-3504
ACETACE-121-3546
ACETACE-121-7502
ACETACE-121-7520
ACETACE-121-7546
ACETACE-121-0103GD
ACETACE-121-3004
ACETACE-121-0101GD
ACETACE-121-0102GD
ACETACE-121-0110GD
ACETACE-121-7530
ACETACE-121-1246S
ACETACE-121-3002
ACETACE-121-3020
ACETACE-121-3030
ACETACE-121-3046
ACETACE-121-12003
ACETACE-121-25005
ACETACE-1211000075
ACETACE-121-1539
ACETACE-121-1008E
ACETACE-121-2546P
ACETACE-121-3039
ACETACE-121-2004
ACETACE-121-2046
ACETACE1212546MVK
ACETACE-121-0120GD
ACETACE-121-2002
ACETACE-121-0104GD
ACETACE-121-2539
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 5 µm
色谱柱
规格
Environmentally Preferable | |||
碳负载 | 15,5% | 15,5% | |
加端盖的 | Yes | 是 | |
最大压力 | 275 bar | ||
pH 范围 | 2 - 8 | 2 - 8 | |
表面积 | 300 m²/g | 300 m²/g | |
美国药典代码 | L1 | L1 |