二甲基丙二酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,2-Dimethylmalonic acid
D2606-25G D2606-5G
TCIAD2606-25GEA 0 CNY
TCIAD2606-25G TCIAD2606-5G
二甲基丙二酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
二甲基丙二酸
分子式: C₅H₈O₄
MDL编号: MFCD00004193
CAS号: 595-46-0
EINECS: 209-867-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&vid=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency