二氟氯乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Difluorochloroacetic acid
C0990-25G
C0990-500G
TCIAC0990-25GEA
0
CNY
TCIAC0990-25G
TCIAC0990-500G
二氟氯乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
二氟氯乙酸
分子式:
C₂HClF₂O₂ 沸点: 126°C 密度: 2,02 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004176 CAS号: 76-04-0 EINECS: 200-928-8 UN号: 3261 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Brown powder to lump |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Freezing point | 20.0 to 24.0 deg-C |