N-溴琥珀酰亚胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
NBS
B0656-100G
B0656-25G
B0656-500G
TCIAB0656-100GEA
0
CNY
TCIAB0656-100G
TCIAB0656-25G
TCIAB0656-500G
N-溴琥珀酰亚胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-溴琥珀酰亚胺
分子式:
C₄H₄BrNO₂ 沸点: 339°C 溶点: 176°C 密度: 2,098 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00005510 CAS号: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN号: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,01438 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |