异腈基正丁烷 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
158380010 158380050
ACRO158380010EA 0 CNY
ACRO158380010 ACRO158380050
异腈基正丁烷 98+%
异腈基正丁烷
分子式: C₅H₉N
密度: 0,79 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000008
CAS号: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7
UN号: 1935
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %