七氟丁酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: HFBA, 全氟丁酸, Edman 试剂3
172800250 172801000
ACRO172800250EA 0 CNY
ACRO172800250 ACRO172801000
七氟丁酸 99%
七氟丁酸
分子式: C₄HF₇O₂
沸点: 120 °C (755 mmHg)
密度: 1,64 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004171
CAS号: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN号: 3265
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %